Tetrahydrofurfuryl butyrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Butyric Acid Tetrahydrofurfuryl Ester, 2-(Butyryloxymethyl)tetrahydrofuran
OR917287-100G OR917287-25G
APOSOR917287-100GEA 502 EUR
APOSOR917287-100G APOSOR917287-25G
Tetrahydrofurfuryl butyrate 95%
Tetrahydrofurfuryl butyrate
Formula: C₉H₁₆O₃
MW: 172.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059734
Núm. CAS: 2217-33-6