4-Bromo-2-furoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917328-1G OR917328-250MG
APOSOR917328-1GEA 235 EUR
APOSOR917328-1G APOSOR917328-250MG
4-Bromo-2-furoic acid 95%
4-Bromo-2-furoic acid
Formula: C₅H₃BrO₃
MW: 190,9800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092494
Núm. CAS: 3439-02-9