(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
N-Ethyl-L-prolinamide
OR917343-1G
OR917343-250MG
APOSOR917343-1GEA
464
EUR
APOSOR917343-1G
APOSOR917343-250MG
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide 95%
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide
Formula:
C₇H₁₄N₂O MW: 142,20 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191361 Núm. CAS: 114812-34-9 |