2-Chloro-5-methylbenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917353-5G
APOSOR917353-5GEA 84.1 EUR
APOSOR917353-5G
2-Chloro-5-methylbenzonitrile 95%
2-Chloro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045595
Núm. CAS: 4387-32-0