Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Proveedor: Apollo Scientific
OR917387-25G OR917387-5G
APOSOR917387-25GEA 231 EUR
APOSOR917387-25G APOSOR917387-5G
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Formula: C₁₀H₄O₂S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01927240
Núm. CAS: 32281-36-0