[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR917428-1G OR917428-5G
APOSOR917428-1GEA 0 EUR
APOSOR917428-1G APOSOR917428-5G
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid 98%
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10018453
Núm. CAS: 2903-48-2