4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917429-25G
APOSOR917429-25GEA 115 EUR
APOSOR917429-25G
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96%
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
Formula: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209515
Núm. CAS: 7779-78-4