1-Benzylpyrrole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917442-1G OR917442-25G OR917442-5G
APOSOR917442-1GEA 125 EUR
APOSOR917442-1G APOSOR917442-25G APOSOR917442-5G
1-Benzylpyrrole 98%
1-Benzylpyrrole
Formula: C₁₁H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00963301
Núm. CAS: 2051-97-0