Cyclohexyl vinyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917443-100G OR917443-1KG OR917443-500G
APOSOR917443-100GEA 125 EUR
APOSOR917443-100G APOSOR917443-1KG APOSOR917443-500G
Cyclohexyl vinyl ether 95%
Cyclohexyl vinyl ether
Formula: C₈H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046358
Núm. CAS: 2182-55-0