Tetraetilurea 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,1,3,3-Tetraethylurea
OR917459-100G OR917459-25G
APOSOR917459-100GEA 435 EUR
APOSOR917459-100G APOSOR917459-25G
Tetraetilurea 95%
Tetraetilurea
Formula: C₉H₂₀N₂O
MW: 172.27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042881
Núm. CAS: 1187-03-7