4-Chloro-2-(5-isoxazolyl)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917483-1G OR917483-25G OR917483-5G
APOSOR917483-1GEA 102 EUR
APOSOR917483-1G APOSOR917483-25G APOSOR917483-5G
4-Chloro-2-(5-isoxazolyl)phenol 95%
4-Chloro-2-(5-isoxazolyl)phenol
Formula: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00218660
Núm. CAS: 86176-56-9