5-Oxohexanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917515-100G OR917515-25G
APOSOR917515-100GEA 265 EUR
APOSOR917515-100G APOSOR917515-25G
5-Oxohexanoic acid 98%
5-Oxohexanoic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004412
Núm. CAS: 3128-06-1