3-Chloro-5-methyl-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
OR917576-1G
APOSOR917576-1GEA 52.2 EUR
APOSOR917576-1G
3-Chloro-5-methyl-1H-pyrazole 95%
3-Chloro-5-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅ClN₂
MW: 116,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233972
Núm. CAS: 15953-45-4