N-Acetyl-DL-norleucine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ac-DL-Nle-OH
OR917582-5G
APOSOR917582-5GEA 119 EUR
APOSOR917582-5G
N-Acetyl-DL-norleucine 95%
N-Acetyl-DL-norleucine
Formula: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037272
Núm. CAS: 7682-16-8