3-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917584-5G
APOSOR917584-5GEA 68.3 EUR
APOSOR917584-5G
3-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
3-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Formula: C3H4BrN3
MW: 161,9900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109755
Núm. CAS: 56616-91-2