Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR917632-100G OR917632-25G
APOSOR917632-100GEA 71.2 EUR
APOSOR917632-100G APOSOR917632-25G
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate 98%
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015000
Núm. CAS: 16466-61-8