4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-DL-Phe(4-I)-OH
OR917657-25G OR917657-5G
APOSOR917657-25GEA 787 EUR
APOSOR917657-25G APOSOR917657-5G
4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
4-Iodo-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀INO₂
MW: 291.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063066
Núm. CAS: 14173-41-2