trans-Methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl (1R,4R)-4-(hydroxymethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Methyl trans-4-hydroxymethylcyclohexanecarboxylate, (1R,4R)-Methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate
OR917667-1G OR917667-250MG
APOSOR917667-1GEA 89.9 EUR
APOSOR917667-1G APOSOR917667-250MG
trans-Methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate 95%
trans-Methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate
Formula: C₉H₁₆O₃
MW: 172,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840884
Núm. CAS: 110928-44-4