3-Chloroquinoxalin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917720-1G
OR917720-250MG
APOSOR917720-1GEA
127
EUR
APOSOR917720-1G
APOSOR917720-250MG
3-Chloroquinoxalin-2-amine 95%
3-Chloroquinoxalin-2-amine
Formula:
C₈H₆ClN₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234398 Núm. CAS: 34117-90-3 |