2,3-Dihidroxibenzonitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917737-1G OR917737-250MG OR917737-5G
APOSOR917737-1GEA 0 EUR
APOSOR917737-1G APOSOR917737-250MG APOSOR917737-5G
2,3-Dihidroxibenzonitrilo 95%
2,3-Dihidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261930
Núm. CAS: 67984-81-0