7-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917741-1G OR917741-250MG
APOSOR917741-1GEA 632 EUR
APOSOR917741-1G APOSOR917741-250MG
7-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
7-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01662419
Núm. CAS: 57543-39-2