Acetoxime benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetoxime Benzoate, O-Benzoyloxime 2-Propanone, Propan-2-one O-benzoyl oxime, O-Benzoylacetoxime
OR917748-25G
APOSOR917748-25GEA 177 EUR
APOSOR917748-25G
Acetoxime benzoate 95%
Acetoxime benzoate
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191697
Núm. CAS: 942-89-2