tert-Butyl crotonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Crotonic Acid tert-Butyl Ester
OR917764-25G
OR917764-5G
APOSOR917764-25GEA
371
EUR
APOSOR917764-25G
APOSOR917764-5G
tert-Butyl crotonate 95%
tert-Butyl crotonate
Formula:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,20 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059055 Núm. CAS: 79218-15-8 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)