Propyl acetoacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetoacetic Acid Propyl Ester
OR917778-100G OR917778-25G
APOSOR917778-100GEA 371 EUR
APOSOR917778-100G APOSOR917778-25G
Propyl acetoacetate 95%
Propyl acetoacetate
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059405
Núm. CAS: 1779-60-8