3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9178-1G OR9178-25G OR9178-5G
APOSOR9178-1GEA 87.3 EUR
APOSOR9178-1G APOSOR9178-25G APOSOR9178-5G
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₉H₇BrN₂O
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08087563
Núm. CAS: 160377-57-1