2-(Methylthio)benzo[d]oxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Methylthio)benzoxazole
OR917863-25G
APOSOR917863-25GEA 145 EUR
APOSOR917863-25G
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole 95%
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole
Formula: C₈H₇NOS
MW: 165,2100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160027
Núm. CAS: 13673-62-6