5-Methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(5-Methylpyridin-2-yl)pivalamide
OR917877-10G OR917877-1G OR917877-5G
APOSOR917877-10GEA 328 EUR
APOSOR917877-10G APOSOR917877-1G APOSOR917877-5G
5-Methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
5-Methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192.262 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03374646
Núm. CAS: 86847-78-1