((S)-Piperidin-2-yl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-Piperidin-2-ylmethanol
OR917897-1G OR917897-5G
APOSOR917897-1GEA 128 EUR
APOSOR917897-1G APOSOR917897-5G
((S)-Piperidin-2-yl)methanol 97%
((S)-Piperidin-2-yl)methanol
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036291
Núm. CAS: 41373-39-1