Ethyl phenethylcarbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917901-1G OR917901-250MG
APOSOR917901-1GEA 156 EUR
APOSOR917901-1G APOSOR917901-250MG
Ethyl phenethylcarbamate 95%
Ethyl phenethylcarbamate
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026817
Núm. CAS: 6970-83-8