4-Methylcyclohexylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methylcyclohexanamine hydrochloride, Hexahydro-p-toluidine Hydrochloride
OR917951-25G OR917951-5G
APOSOR917951-25GEA 438 EUR
APOSOR917951-25G APOSOR917951-5G
4-Methylcyclohexylamine hydrochloride 95%
4-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅N
MW: 149,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051985
Núm. CAS: 100959-19-1