3-Metoxiacrilato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-methoxyacrylate
OR917991-100G OR917991-500G
APOSOR917991-100GEA 75.4 EUR
APOSOR917991-100G APOSOR917991-500G
3-Metoxiacrilato de metilo 97%
3-Metoxiacrilato de metilo
Formula: C₅H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00128206
Núm. CAS: 34846-90-7
UN: 3334
ADR: 9,III