Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR918037-5G
APOSOR918037-5GEA 125 EUR
APOSOR918037-5G
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₆H₇BrN₂O₂
MW: 219,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02253785
Núm. CAS: 211738-66-8