Glicinato de iso-propilo clorhidrato 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918059-25G OR918059-5G
APOSOR918059-25GEA 0 EUR
APOSOR918059-25G APOSOR918059-5G
Glicinato de iso-propilo clorhidrato 95%
Glicinato de iso-propilo clorhidrato
Formula: C₅H₁₂ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151826
Núm. CAS: 14019-62-6