2-Oxo-2H-chromene-6-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918069-5G
APOSOR918069-5GEA 299 EUR
APOSOR918069-5G
2-Oxo-2H-chromene-6-carboxylic acid 95%
2-Oxo-2H-chromene-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203567
Núm. CAS: 7734-80-7