2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR9181-1G OR9181-5G
APOSOR9181-1GEA 55.1 EUR
APOSOR9181-1G APOSOR9181-5G
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
Formula: C₉H₁₁BrN₂
MW: 227,11 g/mol
Pto. de fusión: 86…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271892
Núm. CAS: 230618-41-4