3-Bromotetrahydro-2H-pyran 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918100-1G OR918100-250MG
APOSOR918100-1GEA 139 EUR
APOSOR918100-1G APOSOR918100-250MG
3-Bromotetrahydro-2H-pyran 96%
3-Bromotetrahydro-2H-pyran
Formula: C₅H₉BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371502
Núm. CAS: 13047-01-3