N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918101-100MG OR918101-1G OR918101-250MG
APOSOR918101-100MGEA 85.7 EUR
APOSOR918101-100MG APOSOR918101-1G APOSOR918101-250MG
N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine
Formula: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738983
Núm. CAS: 405928-19-0