Isopropyl glycolate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918109-5G
APOSOR918109-5GEA 183 EUR
APOSOR918109-5G
Isopropyl glycolate 95%
Isopropyl glycolate
Formula: HOCH₂CO₂CH(CH₃)₂
MW: 118,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046747
Núm. CAS: 623-61-0