1,3-Di(4-pyridyl)propane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4,4'-Trimethylenedipyridine
OR918123-100G
OR918123-25G
APOSOR918123-100GEA
133
EUR
APOSOR918123-100G
APOSOR918123-25G
1,3-Di(4-pyridyl)propane 95%
1,3-Di(4-pyridyl)propane
Formula:
C₁₃H₁₄N₂ MW: 198,27 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038046 Núm. CAS: 17252-51-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...