(2-Chlorothiazol-5-yl)methylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Chlorothiazol-5-yl)methanamine hydrochloride
OR918146-1G OR918146-25G OR918146-5G
APOSOR918146-1GEA 109 EUR
APOSOR918146-1G APOSOR918146-25G APOSOR918146-5G
(2-Chlorothiazol-5-yl)methylamine hydrochloride 98%
(2-Chlorothiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
Formula: C₄H₆Cl₂N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09039253
Núm. CAS: 153471-67-1