(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-1-Benzyloxy-2-propanol, Benzyl (S)-(+)-2-Hydroxypropyl Ether
OR918206-25G OR918206-5G
APOSOR918206-25GEA 342 EUR
APOSOR918206-25G APOSOR918206-5G
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Densidad: 1,044 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367008
Núm. CAS: 85483-97-2