2-Methoxybenzenesulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918215-1G OR918215-2G
APOSOR918215-1GEA 522 EUR
APOSOR918215-1G APOSOR918215-2G
2-Methoxybenzenesulphonamide 95%
2-Methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₇H₉NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06496492
Núm. CAS: 52960-57-3