Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-amino-3-methoxybenzoate
OR918235-5G
APOSOR918235-5GEA 132 EUR
APOSOR918235-5G
Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate 95%
Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11113109
Núm. CAS: 5121-34-6