Chloride ionophore I 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918293-100MG OR918293-1G OR918293-250MG
APOSOR918293-100MGEA 98.9 EUR
APOSOR918293-100MG APOSOR918293-1G APOSOR918293-250MG
Chloride ionophore I 97%
Chloride ionophore I
Formula: C₄₄H₂₈ClMnN₄
MW: 703,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012153
Núm. CAS: 32195-55-4