2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918319-1G
OR918319-250MG
APOSOR918319-1GEA
400
EUR
APOSOR918319-1G
APOSOR918319-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09864294 Núm. CAS: 1177332-23-8 |