Methyl-2-chloro-2-cyclopropylideneacetate ≥98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR918325-100MG
APOSOR918325-100MGEA 249 EUR
APOSOR918325-100MG
Methyl-2-chloro-2-cyclopropylideneacetate ≥98%
Methyl-2-chloro-2-cyclopropylideneacetate
Formula: C₆H₇ClO₂
MW: 146,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 82979-45-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR