2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918346-25G OR918346-5G
APOSOR918346-25GEA 313 EUR
APOSOR918346-25G APOSOR918346-5G
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one 95%
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one
Formula: C₁₀H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036631
Núm. CAS: 25564-22-1