3-Metil-4-heptanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: sec-Butyl Propyl ketone
OR918380-10G OR918380-1G OR918380-5G
APOSOR918380-10GEA 551 EUR
APOSOR918380-10G APOSOR918380-1G APOSOR918380-5G
3-Metil-4-heptanona 95%
3-Metil-4-heptanona
Formula: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Pto. Ebullición: 156 °C
Densidad: 0.82 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048721
Núm. CAS: 15726-15-5