Methyl thiophene-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Thiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester
OR918386-100G OR918386-25G
APOSOR918386-100GEA 258 EUR
APOSOR918386-100G APOSOR918386-25G
Methyl thiophene-3-carboxylate 98%
Methyl thiophene-3-carboxylate
Formula: C₆H₆O₂S
MW: 142,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203810
Núm. CAS: 22913-26-4