2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918388-1G OR918388-5G
APOSOR918388-1GEA 42.2 EUR
APOSOR918388-1G APOSOR918388-5G
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02253192
Núm. CAS: 4925-88-6